Merck
GF03485808
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
20m wire, 0.30mm diameter, hard
Synonym(e):
NI025133
Größe auswählen
1 EA
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 266.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 034-858-08
L × Durchm.
20 m × 0.30 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)