Merck
GF03278280
Tin-lead-antimony alloy, Sn60Pb39Sb1
foil, 25 x 25mm, 0.006mm thickness, light tight (lt)
Synonym(e):
SN010200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (light tight (lt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 032-782-80
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.006 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)