GF03045811
Stainless steel - AISI 321
foil, Fe/Cr18%/Ni 9%/Ti, thickness 0.25 mm, length 0.5 m, coil width 150 mm
Synonym(e):
FE210321
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 030-458-11
Länge
0.5 m
Spiralbreite
150 mm
Dicke
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)