Merck
GF03040513
Platinum-rhodium alloy, Pt90Rh10
0.5m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT015130
Größe auswählen
1 EA
CHF 375.00
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 375.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 375.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 030-405-13
L × Durchm.
0.5 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)