Merck
GF02803025
Polyvinylidenechloride
(PVDC), powder, mean particle size <180micron, weight 2000 g
Synonym(e):
CV306010
Größe auswählen
1 EA
CHF 536.00
CHF 536.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 536.00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 536.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 028-030-25
Gewicht
2000 g
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)