Merck
GF02333843
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe 64%/Ni 36%, thickness 0.008 mm, size 100 × 100 mm
Synonym(e):
FE020210
Größe auswählen
1 EA
CHF 601.00
CHF 601.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 601.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 601.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 023-338-43
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.008 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)