Merck
GF01908806
Chrom
foil, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity 99.99%
Synonym(e):
CR000220
Größe auswählen
1 EA
CHF 3’440.00
CHF 3’440.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 3’440.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
52.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141709
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 3’440.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 019-088-06
Widerstandsfähigkeit
12.7 μΩ-cm, 20°C
Größe
100 × 100 mm
Dicke
1.0 mm
bp
2672 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1857 °C (lit.)
Dichte
7.14 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cr]
InChI
1S/Cr
InChIKey
VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)