Merck
GF01184677
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
100 x 100mm, 0.5mm thickness, titanium nitride coating 2-3 microns surface treatment
Synonym(e):
FE240311
Größe auswählen
1 EA
CHF 284.00
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 284.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 284.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (surface treated with titanium nitride coating 2-3 microns)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-846-77
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)