Merck
GF01136674
Copper-tellurium alloy, Cu99.5Te0.5
500mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
CY247925
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 011-366-74
L × Durchm.
500 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)