Merck
GF00795865
Brass alloy, Cu63Zn37
500mm tube, 1.5mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1mm inside diameter, as drawn
Synonym(e):
CU027200
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 007-958-65
L × Dicke
500 mm × 0.25 mm
AD × ID
1.5 mm × 1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)