Merck
GF00604853
Iridium
wire reel, 0.05m, diameter 1.0mm, as drawn, 99.9%
Synonym(e):
Iridium
Größe auswählen
1 EA
CHF 1’590.00
CHF 1’590.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 1’590.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ir
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
192.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141720
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 1’590.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 006-048-53
Widerstandsfähigkeit
4.71 μΩ-cm
L × Dicke
0.05 m × 1.0 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2450 °C (lit.)
Dichte
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChIKey
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)