Merck
GF00557119
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
foil, 300 x 300mm, 0.52mm thickness, annealed
Synonym(e):
TI010450
Größe auswählen
1 EA
CHF 858.00
CHF 858.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 858.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 858.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-571-19
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.52 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)