Merck
GF00527880
Platinum-rhodium alloy, Pt60Rh40
0.2m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT285130
Größe auswählen
1 EA
CHF 414.00
CHF 414.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 414.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 414.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 005-278-80
L × Durchm.
0.2 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)