Merck
GF00480653
Aluminum-silicon-magnesium-manganese alloy, Al97.5Si1.0Mg0.8Mn0.7
1000mm rod, 9.5mm diameter, extruded
Synonym(e):
AJ047940
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 004-806-53
L × Durchm.
1000 mm × 9.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)