Merck
GF00473622
Silicone Elastomer, Rod, Diameter 3.0Mm, Length 5 M, Condition Flexible Cord
silicone elastomer, rod, diam. 3 mm, L 5 m, condition flexible cord
Synonym(e):
SI307931
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 004-736-22
Länge
5 m
Durchmesser
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)