Wichtige Dokumente
GF00206491
Blei
foil, thickness 2.0 mm, size 90 × 125 mm, purity 99.95%
Synonym(e):
PB000450
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Pb
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.95%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 002-064-91
Widerstandsfähigkeit
20.65 μΩ-cm
Größe
90 × 125 mm
Dicke
2.0 mm
bp
1740 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
327.4 °C (lit.)
SMILES String
[Pb]
InChI
1S/Pb
InChIKey
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)