Merck
GF00067508
Silver-antimony alloy, Ag99Sb1
0.1m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
AA065150
Größe auswählen
1 EA
CHF 561.00
CHF 561.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 561.00
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 561.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 000-675-08
L × Dicke
0.1 mm × 0.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)