G7208
Ethylensulfit
98%
Synonym(e):
1,3,2-Dioxathiolan-2-oxid, Schwefligsäure-glykolester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
159.1 °C (lit.)
Dichte
1.426 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O=S1OCCO1
InChI
1S/C2H4O3S/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
InChIKey
WDXYVJKNSMILOQ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.1 °F
Flammpunkt (°C)
91.7 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter