Merck
G6406
Sigma-Aldrich
Glycinanhydrid
99%
Synonym(e):
2,5-Diketopiperazin, 2,5-Piperazindion
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.10
Beilstein:
112112
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
SMILES String
O=C1CNC(=O)CN1
InChI
1S/C4H6N2O2/c7-3-1-5-4(8)2-6-3/h1-2H2,(H,5,8)(H,6,7)
InChIKey
BXRNXXXXHLBUKK-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2