Merck
G1652
Sigma-Aldrich
Gold kolloidal
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 17-23 nm mean particle size (monodisperse), 20 nm particle size
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Au
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.97
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Beschreibung
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Form
dispersion
nanoparticles
Enthält
0.02% sodium azide as preservative
Konzentration
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
Mittlere Partikelgröße
17-23 nm (monodisperse)
Partikelgröße
20 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
See "Immunocytochemical Methods and Protocols" Lorette C. Javois, chapter 8 (Sigma product I5653) for microscopy related applications.
Eignung
Suitable for adsorption of biomolecules for labeled probe synthesis.
Physikalische Form
Colloidal suspension
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)