G1402
Gold kolloidal
~0.01% HAuCl4, ~1 A520 units/mL, 3.0-5.5 nm mean particle size (monodisperse), 5 nm particle size
Synonym(e):
Colloidal gold
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
<0.01% tannic acid
<0.04% sodium citrate
Form
dispersion
nanoparticles
Enthält
0.02% sodium azide as preservative
Konzentration
~0.01% HAuCl4
~1 A520 units/mL
Mittlere Partikelgröße
3.0-5.5 nm (monodisperse)
Partikelgröße
5 nm
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Eignung
Physikalische Form
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable