Wichtige Dokumente
E39600
Myristinsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
Ethylmyristat, Tetradecansäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
bp
178-180 °C/12 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Dichte
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C16H32O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
MMKRHZKQPFCLLS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?