DWKWGW0255V
Azlon Gram Stain Wash Bottles with Driplok vapor venting
low-density polyethylene bottle, capacity 250 mL
Synonym(e):
WGW0255V
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene bottle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon WGW0255V
Kapazität
250 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ideal for use with Gram-stain solutions
Leistungsmerkmale und Vorteile
Set of 5 wash bottles for use with Crystal Violet solution, Lugols iodine solution, Gram iodine solution, Gram colour/de-colourising solution, Safranine solution
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)