DWKCWH002
Azlon Single Burette Clamp
grip on rods, burette diam. 11-14 mm, polypropylene rod
Synonym(e):
CWH002
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene rod
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CWH002
burette diam.
11-14 mm
Anwendung
For secure clamping of burettes
Leistungsmerkmale und Vorteile
Anti slip and corrosion resistant