Merck
DWKCTA1000P
Azlon Hexagonal Base PMP Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 1000 mL , with +/10mL tolerance
Synonym(e):
CTA1000P
About This Item
UNSPSC-Code:
41121805
NACRES:
NA.54
Leistungsmerkmale
class B
graduated
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon CTA1000P
Kapazität
1000 mL , with +/10mL tolerance
Anwendung
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Leistungsmerkmale und Vorteile
Calibrated to ISO 6706 and DIN 12681 class A tolerances
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)