Merck
DWKBWP0060AP
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round amber polypropylene bottle, capacity 60 mL
Synonym(e):
BWP0060AP
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
round amber polypropylene bottle
wide-neck
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
Azlon BWP0060AP
Kapazität
60 mL
Anwendung
Ideal for a wide range of light sensitive liquid or powder applications
Leistungsmerkmale und Vorteile
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)