Merck
DWKBDH112T
Azlon Acrylic Burette
acrylic, PE stopcock, PMP stopcock, class B, capacity 25 mL
Synonym(e):
BDH112T
About This Item
UNSPSC-Code:
41121803
NACRES:
NB.43
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
PE stopcock
PMP stopcock
acrylic
Leistungsmerkmale
class B
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Azlon
Lagerbedingungen
room temperature
Kapazität
25 mL
Anwendung
Ideal for educational labs where breakages often occur
Leistungsmerkmale und Vorteile
Robust construction for strength and transparency
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)