Merck
DWK986732
WHEATON® liquid scintillation vial with attached foil lined urea cap, glass
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Synonym(e):
986732
Größe auswählen
500 EA
CHF 344.00
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 344.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 344.00
Check Cart for Availability
Materialien
lips on vial transparent PET bottle
metal foil liner
white cap
Leistungsmerkmale
with cap
Verpackung
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
Hersteller/Markenname
WHEATON® 986732
Flaschendurchm. &Anzahl; H &Anzahl; B
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
Kapazität
(20 mL)
Fitting
22-400 neck
22-400
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, PET, or HDPE
  • Background counts are consistent and low; ultraviolet transmission is high
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)