Merck
DWK73662-25
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
red polypropylene cap, cap diam. (25 mm)
Größe auswählen
500 EA
CHF 200.00
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 200.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
CHF 200.00
Check Cart for Availability
Materialien
red polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 73662-25
Kappendurchm.
(25 mm)
Allgemeine Beschreibung
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Autoclavable
  • Color coded
Rechtliche Hinweise
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)