Merck
DWK73660-20
KIMBLE® KIM-KAP® push cap
assorted colors polypropylene cap, cap diam. (20 mm)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
assorted colors polypropylene cap
Sterilität
non-sterile
Verpackung
case of 500 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 73660-20
Kappendurchm.
(20 mm)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
  • KIM-KAP polypropylene closures for culture tubes
  • Autoclavable
  • Color coded
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Autoclavable• Color coded
Rechtliche Hinweise
KIM-KAP is a registered trademark of DWK LIFE SCIENCES LLC
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences