Merck
DWK651502
Wheaton® Vacule® Lyophilization Ampule
Synonym(e):
651502
Größe auswählen
144 EACH
CHF 172.00
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
144 EACH
CHF 172.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.17
CHF 172.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
preconditioned (pre-scored)
Verpackung
pkg of 144 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 651502
Kapazität
1 mL
Durchm. × H
10 mm × 108 mm
Anwendung
Lyophilization
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ideal for small volume lyophillization samples
  • Pre-scored for easy opening</li><li>Heat sealed only
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Rechtliche Hinweise
Vacule is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)