Merck
DWK63DP1005
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., soda-lime glass
Synonym(e):
63DP1005
Größe auswählen
800 EACH
CHF 174.00
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
800 EACH
CHF 174.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
CHF 174.00
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass
Verpackung
pkg of 800 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 63DP1005
Länge
5.75 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Anwendung
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Leistungsmerkmale und Vorteile
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)