Merck
DWK63C49
Kimble® Disposable Pasteur Pipet
L 5.75 in., Borosilicate glass/PTFE, Blood bank dropper
Synonym(e):
63C49
Größe auswählen
1000 EACH
CHF 111.00
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1000 EACH
CHF 111.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.04
CHF 111.00
Check Cart for Availability
Materialien
Borosilicate glass/PTFE
Verwendung
Blood bank dropper
Verpackung
pkg of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 63C49
Länge
5.75 in.
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
These Pasteur-type pipets are intended for one-time use in the transfer of small volumes.
Anwendung
Bacteriology, immunology, hematology, and serology
Leistungsmerkmale und Vorteile
Removes risk of cross-contamination of high value specimens and laboratory reagents.
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)