Merck
DWK231720784
Disposable Culture Tube
Synonym(e):
231720784
Größe auswählen
550 EACH
CHF 85.80
CHF 85.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
550 EACH
CHF 85.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121706
NACRES:
NB.13
CHF 85.80
Check Cart for Availability
Materialien
soda-lime glass vial
Verpackung
pkg of 550 ea
Hersteller/Markenname
231720784
W × L × diam.
11.75 mm × 100 mm × 0.80 mm
Anwendung
Preparation cell culture, sample collecting
Leistungsmerkmale und Vorteile
straight rim, round bottom, not reusable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)