Wichtige Dokumente
DWK216185405
Duran® Mixing Cylinder
hexagonal glass cylinder (base), class B, graduated, WHITE GRADUATION, joint: ST/NS 45/40, OCTAGONAL PE-STOPPER, cylinder capacity 1000 mL
Synonym(e):
216185405
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
hexagonal glass cylinder (base)
Verbindung
joint: ST/NS45/40
Leistungsmerkmale
class B
graduated WHITE GRADUATION
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 216185405
Zylinderkapazität
1000 mL
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)