Merck
DWK213533306
Duran® Funnel
long stem(s)
Synonym(e):
213533306
Größe auswählen
10 EACH
CHF 275.00
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 275.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Materialien
long stem(s)
Verpackung
pkg of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 213533306
Trichterdurchm.
55 mm
Anwendung
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Leistungsmerkmale und Vorteile
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)