Merck
DWK212165306
Duran® Erlenmeyer-Enghalskolben
flask capacity (800 mL)
Synonym(e):
212165306
Größe auswählen
10 EACH
CHF 120.00
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EACH
CHF 120.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.17
CHF 120.00
Check Cart for Availability
Materialien
borosilicate glass 3.3 flask
flat
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
case of 10 ea
Hersteller/Markenname
DURAN® 212165306
Kolbenkapazität
(800 mL)
Allgemeine Beschreibung
Entspricht ISO 1773 und DIN 12380.
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)