Merck
DWK176759
Wheaton® Ampule
Synonym(e):
176759
Größe auswählen
25 EACH
CHF 445.00
CHF 445.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 EACH
CHF 445.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.17
CHF 445.00
Check Cart for Availability
Leistungsmerkmale
standard type
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 176759
Kapazität
8 mL
Durchm. × H
17 mm × 95 mm
Anwendung
Packaging samples and certified standards
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Commonly used for packaging certified standards
  • Consistent with low background counts
  • Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)