Merck
DWK07-3000
Wheaton® Microliter μlplates Deep Polypropylene
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NB.15
Materialien
polypropylene plate
round bottom
round wells
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
WHEATON® 07-3000
Kapazität
1.3 mL
Anwendung
Chromatography
Leistungsmerkmale und Vorteile
These products are sold as one microplate with 96 inserts installed.
Rechtliche Hinweise
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)