Merck
D80207
Sigma-Aldrich
N,N′-Dicyclohexyldithiooxamid
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H11NHCSCSNHC6H11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
150-154 °C (lit.)
SMILES String
S=C(NC1CCCCC1)C(=S)NC2CCCCC2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)