Wichtige Dokumente
D56004
3,5-Dichloranthranilsäure
97%
Synonym(e):
2-Amino-3,5-dichlorbenzoesäure
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H2-2-(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
Farbe
gray to brown
mp (Schmelzpunkt)
227-230 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1c(Cl)cc(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(7(11)12)6(10)5(9)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
InChIKey
KTHTXLUIEAIGCD-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Yusuke Kouzai et al.
The New phytologist, 217(2), 771-783 (2017-10-20)
Rhizoctonia solani is a soil-borne fungus causing sheath blight. In consistent with its necrotrophic life style, no rice cultivars fully resistant to R. solani are known, and agrochemical plant defense activators used for rice blast, which upregulate a phytohormonal salicylic acid