Merck
D39185
Sigma-Aldrich
1,4-Dibromo-2-Butanol
85%, technical grade
About This Item
Lineare Formel:
BrCH2CH2CH(OH)CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
85%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.544 (lit.)
bp
114-115 °C/13 mmHg (lit.)
Dichte
2.001 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC(CBr)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2O/c5-2-1-4(7)3-6/h4,7H,1-3H2
InChIKey
PSSRAPMBSMSACN-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)