Wichtige Dokumente
D223158
Dulcit
97%
Synonym(e):
Dulcit, Galactit
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
Beilstein:
1721903
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
97%
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-
InChIKey
FBPFZTCFMRRESA-GUCUJZIJSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
A sugar alcohol and slightly sweet tastant for human taste cells.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?