Merck
D213756
Sigma-Aldrich
trans-p,p′-Diphenylstilbene
Synonym(e):
1,2-bis(p-Biphenylyl)ethylene, DPS
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C26H20
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
332.44
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
SMILES String
c1ccc(cc1)-c2ccc(\C=C\c3ccc(cc3)-c4ccccc4)cc2
InChI
1S/C26H20/c1-3-7-23(8-4-1)25-17-13-21(14-18-25)11-12-22-15-19-26(20-16-22)24-9-5-2-6-10-24/h1-20H/b12-11+
InChIKey
HXWQJYVUJPBQEW-VAWYXSNFSA-N
Anwendung
Geeignet als Laserfarbstoff.