Merck
D182206
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethylpyrazole-1-carboxamide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.16
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
mp (Schmelzpunkt)
112-114 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(C)n(n1)C(N)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)