Wichtige Dokumente
D177504
1,1-Dimethyl-4-phenylpiperaziniumjodid
99%
Synonym(e):
DMPP
About This Item
Assay
99%
mp (Schmelzpunkt)
234-238 °C (lit.)
SMILES String
[I-].C[N+]1(C)CCN(CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H19N2.HI/c1-14(2)10-8-13(9-11-14)12-6-4-3-5-7-12;/h3-7H,8-11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XFZJGFIKQCCLGK-UHFFFAOYSA-M
Ersetzt durch
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)