Wichtige Dokumente
D150045
2,5-Dimethyl-benzoxazol
99%
About This Item
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.542 (lit.)
bp
218-219 °C (lit.)
Dichte
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc2oc(C)nc2c1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)