Merck
D104973
Sigma-Aldrich
Dibenzosuberol
97%
Synonym(e):
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.27
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
bp
166-169 °C/1 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
91-93 °C (lit.)
SMILES String
OC1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2
InChIKey
POAVRNPUPPJLKZ-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)