Merck
D104604
Sigma-Aldrich
5α-Cholestan-3β-ol
95%
Synonym(e):
3β-Hydroxy-5α-cholestan, Dihydrocholesterin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H48O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.67
Beilstein:
2418594
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Assay
95%
Optische Aktivität
[α]21/D +23.8°, c = 1.3 in chloroform
SMILES String
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChIKey
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)