Merck
CLS999075
Pyrex® ribbed watch glasses
O.D. ~75 mm
Synonym(e):
Corning® 9990
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.43
Hersteller/Markenname
Corning 9990-75
AD
~75 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eingeformte Rippen erlauben einen Dampfaustritt während des Kochens. Für Methoden 3005, 3010, 3020. (Corning® 9990)
Rechtliche Hinweise
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)